Imprimer

(2R,5R)-Hexane-2,5-diylbis(diphenylphosphine) 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01130209-250 BD01130209-100 BD01130209-1G
BLDPBD01130209-250EA 204 EUR
BLDPBD01130209-250 BLDPBD01130209-100 BLDPBD01130209-1G
(2R,5R)-Hexane-2,5-diylbis(diphenylphosphine) 97%
(2R,5R)-Hexane-2,5-diylbis(diphenylphosphine)

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₃₀H₃₂P₂
Poids moléculaire: 454,5226 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD01630840
Numéro CAS: 142494-67-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR