Imprimer

(S)-2-(2-(Diphenylphosphanyl)phenyl)-4-isobutyl-4,5-dihydrooxazole 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01130246-250 BD01130246-50M BD01130246-100 BD01130246-1G
BLDPBD01130246-250EA 286 EUR
BLDPBD01130246-250 BLDPBD01130246-50M BLDPBD01130246-100 BLDPBD01130246-1G
(S)-2-(2-(Diphenylphosphanyl)phenyl)-4-isobutyl-4,5-dihydrooxazole 98%
(S)-2-(2-(Diphenylphosphanyl)phenyl)-4-isobutyl-4,5-dihydrooxazole

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₅H₂₆NOP
Poids moléculaire: 387,4538 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro CAS: 167693-62-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR