Imprimer

Methyl 4-amino-5-bromo-2-chlorobenzoate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01132355-1GEA 62 EUR
BLDPBD01132355-1G BLDPBD01132355-250 BLDPBD01132355-5G
Methyl 4-amino-5-bromo-2-chlorobenzoate 98%
Methyl 4-amino-5-bromo-2-chlorobenzoate

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₈H₇BrClNO₂
Poids moléculaire: 264,5037 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23707492
Numéro CAS: 868406-71-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR