Imprimer

4,5,6-Trimethylnicotinonitrile 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01132777-5G BD01132777-250 BD01132777-1G
BLDPBD01132777-5GEA 529 EUR
BLDPBD01132777-5G BLDPBD01132777-250 BLDPBD01132777-1G
4,5,6-Trimethylnicotinonitrile 97%
4,5,6-Trimethylnicotinonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₁₀N₂
Poids moléculaire: 146,1891 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD26381824
Numéro CAS: 847154-74-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR