Imprimer

4',4''',4'''''-Nitrilotris(([1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile)) 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01134384-250 BD01134384-1G BD01134384-5G BD01134384-100
BLDPBD01134384-250EA 142 EUR
BLDPBD01134384-250 BLDPBD01134384-1G BLDPBD01134384-5G BLDPBD01134384-100
4',4''',4'''''-Nitrilotris(([1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile)) 98%
4',4''',4'''''-Nitrilotris(([1,1'-biphenyl]-4-carbonitrile))

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₃₉H₂₄N₄
Poids moléculaire: 548,6347 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD32696917
Numéro CAS: 1800552-46-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR