Imprimer

(R)-(3-(1-Amino-2-methylpropyl)phenyl)(4-bromophenyl)methanone hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01134521-100 BD01134521-250 BD01134521-50M
BLDPBD01134521-100EA 530 EUR
BLDPBD01134521-100 BLDPBD01134521-250 BLDPBD01134521-50M
(R)-(3-(1-Amino-2-methylpropyl)phenyl)(4-bromophenyl)methanone hydrochloride 95%
(R)-(3-(1-Amino-2-methylpropyl)phenyl)(4-bromophenyl)methanone hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₇H₁₉BrClNO
Poids moléculaire: 368,6959 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD31706628
Numéro CAS: 2703745-65-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR