Imprimer

Ethyl 2-[(Ethoxycarbonothioyl)thio]propionate 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01135443-1GEA 114 EUR
BLDPBD01135443-1G BLDPBD01135443-100 BLDPBD01135443-250 BLDPBD01135443-5G
Ethyl 2-[(Ethoxycarbonothioyl)thio]propionate 98%
Ethyl 2-[(Ethoxycarbonothioyl)thio]propionate

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₈H₁₄O₃S₂
Poids moléculaire: 222,32 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD30474932
Numéro CAS: 73232-07-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR