Imprimer

Magnesium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate 99% + (contains 1-12% H₂O)

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01137471-500 BD01137471-100 BD011374711000
BLDPBD01137471-500EA 26 EUR
BLDPBD01137471-500 BLDPBD01137471-100 BLDPBD011374711000
Magnesium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate 99% + (contains 1-12% H₂O)
Magnesium (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanoate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₂₂MgO₁₄
Poids moléculaire: 414,6 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00065924
Numéro CAS: 3632-91-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR