Imprimer

4,4'-Methylenebis(N-(sec-butyl)aniline) 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01137735-25G
BLDPBD01137735-25GEA 6 EUR
BLDPBD01137735-25G
4,4'-Methylenebis(N-(sec-butyl)aniline) 97%
4,4'-Methylenebis(N-(sec-butyl)aniline)

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, Room temperature

Formule: C₂₁H₃₀N₂
Poids moléculaire: 310,4763 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD03703459
Numéro CAS: 5285-60-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR