Imprimer

(cis-2-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methyl methanesulphonate 99%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01138227-100 BD01138227-25G BD01138227-5G
BLDPBD01138227-100EA 135 EUR
BLDPBD01138227-100 BLDPBD01138227-25G BLDPBD01138227-5G
(cis-2-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methyl methanesulphonate 99%
(cis-2-((1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl)-2-(2,4-dichlorophenyl)-1,3-dioxolan-4-yl)methyl methanesulphonate
Formule: C₁₄H₁₅Cl₂N₃O₅S
Poids moléculaire: 408,26 g/mol
Numéro MDL: MFCD06410887
Numéro CAS: 67914-86-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR