Imprimer

Boc-3-Cyclopropylalanine 98%

Marques : BLD PHARMATECH GMBH
Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01138312-5GEA 501 EUR
BLDPBD01138312-5G BLDPBD01138312-100 BLDPBD01138312-1G BLDPBD01138312-250
Boc-3-Cyclopropylalanine 98%
Boc-3-Cyclopropylalanine

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₁H₁₉NO₄
Poids moléculaire: 229,273 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08061239
Numéro CAS: 888323-62-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR