Imprimer

(S)-3-(tert-Butyl)-4-(2,6-diisopropoxyphenyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01139025-100
BLDPBD01139025-100EA 158 EUR
BLDPBD01139025-100
(S)-3-(tert-Butyl)-4-(2,6-diisopropoxyphenyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole 97%
(S)-3-(tert-Butyl)-4-(2,6-diisopropoxyphenyl)-2,3-dihydrobenzo[d][1,3]oxaphosphole

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₃H₃₁O₃P
Poids moléculaire: 386,4642 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD32641148
Numéro CAS: 2448341-44-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR