Imprimer

(S)-1-(3-Fluorophenyl)-2-methoxyethanamine hydrochloride 95+%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01141147-250 BD01141147-100
BLDPBD01141147-250EA 507 EUR
BLDPBD01141147-250 BLDPBD01141147-100
(S)-1-(3-Fluorophenyl)-2-methoxyethanamine hydrochloride 95+%
(S)-1-(3-Fluorophenyl)-2-methoxyethanamine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₉H₁₃ClFNO
Poids moléculaire: 205,6570 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD12910689
Numéro CAS: 2442565-25-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR