Imprimer

4'-Methyl-[2,2'-bipyridine]-4-carbonitrile 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01141230-250 BD01141230-100 BD01141230-1G
BLDPBD01141230-250EA 319 EUR
BLDPBD01141230-250 BLDPBD01141230-100 BLDPBD01141230-1G
4'-Methyl-[2,2'-bipyridine]-4-carbonitrile 95%
4'-Methyl-[2,2'-bipyridine]-4-carbonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₉N₃
Poids moléculaire: 195,2200 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD28339079
Numéro CAS: 197097-69-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR