Imprimer

Boc-Ser(Fmoc-Ser(tBu))-OH 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): (S)-3-(((2S,3R)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(tert-butoxy)butanoyl)oxy)-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)propanoic acid

BD01141643-1G BD01141643-100 BD01141643-250
BLDPBD01141643-1GEA 94 EUR
BLDPBD01141643-1G BLDPBD01141643-100 BLDPBD01141643-250
Boc-Ser(Fmoc-Ser(tBu))-OH 98%
Boc-Ser(Fmoc-Ser(tBu))-OH

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₃₁H₄₀N₂O₉
Poids moléculaire: 584,7 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD10001362
Numéro CAS: 944283-12-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR