Imprimer

4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01144372-100EA 95 EUR
BLDPBD01144372-100 BLDPBD01144372-1G BLDPBD01144372-250
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile 98%
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxybenzonitrile

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₈H₅BrFNO
Poids moléculaire: 230,0338 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23707400
Numéro CAS: 1427452-84-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR