Imprimer

Heptadecanamide 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01148643-100
BLDPBD01148643-100EA 172 EUR
BLDPBD01148643-100
Heptadecanamide 95%
Heptadecanamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₇H₃₅NO
Poids moléculaire: 269,4659 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00674628
Numéro CAS: 25844-13-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR