Imprimer

7-Methylnonanoic acid 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01149323-50M BD01149323-100 BD01149323-250
BLDPBD01149323-50MEA 445 EUR
BLDPBD01149323-50M BLDPBD01149323-100 BLDPBD01149323-250
7-Methylnonanoic acid 95%
7-Methylnonanoic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₂₀O₂
Poids moléculaire: 172,2646 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD02258707
Numéro CAS: 41653-89-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR