Imprimer

(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01150252-250 BD01150252-1G BD01150252-100
BLDPBD01150252-250EA 176 EUR
BLDPBD01150252-250 BLDPBD01150252-1G BLDPBD01150252-100
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoic acid 98%
(S)-2-((((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)amino)-3-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)propanoic acid

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₂₃H₂₅NO₅
Poids moléculaire: 395,4483 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD18252726
Numéro CAS: 368866-34-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR