Imprimer

4-Ethyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01151262-1GEA 1419 EUR
BLDPBD01151262-1G BLDPBD01151262-250 BLDPBD01151262-100
4-Ethyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride 98%
4-Ethyl-1H-imidazol-2-amine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Store in freezer, under -20°C

Formule: C₅H₁₀ClN₃
Poids moléculaire: 147,6060 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD31812877
Numéro CAS: 19552-61-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR