Imprimer

2-((5-Chloroquinolin-8-yl)oxy)-N,N-diethylethanamine dihydrochloride 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01153918-250 BD01153918-100 BD01153918-50M
BLDPBD01153918-250EA 316 EUR
BLDPBD01153918-250 BLDPBD01153918-100 BLDPBD01153918-50M
2-((5-Chloroquinolin-8-yl)oxy)-N,N-diethylethanamine dihydrochloride 98%
2-((5-Chloroquinolin-8-yl)oxy)-N,N-diethylethanamine dihydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₅H₂₁Cl₃N₂O
Poids moléculaire: 351,6990 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD32667019
Numéro CAS: 861038-72-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR