Imprimer

[(4R)-4,5-Dihydro-4-phenylmethyl-2-oxazolyl]ferrocene ≥97%, ee 99%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01154246-250 BD01154246-100 BD01154246-5G BD01154246-1G
BLDPBD01154246-250EA 69 EUR
BLDPBD01154246-250 BLDPBD01154246-100 BLDPBD01154246-5G BLDPBD01154246-1G
[(4R)-4,5-Dihydro-4-phenylmethyl-2-oxazolyl]ferrocene ≥97%, ee 99%
[(4R)-4,5-Dihydro-4-phenylmethyl-2-oxazolyl]ferrocene

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₀H₁₀FeNO
Poids moléculaire: 336,1400 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro CAS: 2757082-03-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR