Imprimer

9-(4-Fluorophenyl)-9H-carbazole 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01154834-100 BD01154834-250 BD01154834-5G BD01154834-1G
BLDPBD01154834-100EA 25 EUR
BLDPBD01154834-100 BLDPBD01154834-250 BLDPBD01154834-5G BLDPBD01154834-1G
9-(4-Fluorophenyl)-9H-carbazole 95%
9-(4-Fluorophenyl)-9H-carbazole

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₈H₁₂FN
Poids moléculaire: 261,2930 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD29069927
Numéro CAS: 57103-14-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR