Imprimer

3-(4-((Bis((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amino)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)propan-1-ol 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01156128-100 BD01156128-50M BD01156128-1G BD01156128-250
BLDPBD01156128-100EA 349 EUR
BLDPBD01156128-100 BLDPBD01156128-50M BLDPBD01156128-1G BLDPBD01156128-250
3-(4-((Bis((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amino)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)propan-1-ol 98%
3-(4-((Bis((1-(tert-butyl)-1H-1,2,3-triazol-4-yl)methyl)amino)methyl)-1H-1,2,3-triazol-1-yl)propan-1-ol

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₂₀H₃₄N₁₀O
Poids moléculaire: 430,5504 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD32643765
Numéro CAS: 1341215-17-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR