Imprimer

N-(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-4-nitrobenzamide 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01157054-50M BD01157054-100 BD01157054-25M
BLDPBD01157054-50MEA 1344 EUR
BLDPBD01157054-50M BLDPBD01157054-100 BLDPBD01157054-25M
N-(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-4-nitrobenzamide 98%
N-(4-Methyl-2-oxo-2H-chromen-7-yl)-4-nitrobenzamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₇H₁₂N₂O₅
Poids moléculaire: 324,2876 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro CAS: 867301-81-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR