Imprimer

(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienamide 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01157955-100
BLDPBD01157955-100EA 215 EUR
BLDPBD01157955-100
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienamide 95%
(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₈H₃₃NO
Poids moléculaire: 279,4607 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00798239
Numéro CAS: 3999-01-7

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR