Imprimer

1-Phenylnaphthalen-2-ol 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01159164-1G BD01159164-250 BD01159164-100
BLDPBD01159164-1GEA 400 EUR
BLDPBD01159164-1G BLDPBD01159164-250 BLDPBD01159164-100
1-Phenylnaphthalen-2-ol 95%
1-Phenylnaphthalen-2-ol

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₆H₁₂O
Poids moléculaire: 220,2659 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD32667031
Numéro CAS: 4919-96-4

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR