Imprimer

tert-Butyl (4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01162491-100 BD01162491-50M BD01162491-25M
BLDPBD01162491-100EA 362 EUR
BLDPBD01162491-100 BLDPBD01162491-50M BLDPBD01162491-25M
tert-Butyl (4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate 95%
tert-Butyl (4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)carbamate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₂H₁₃ClF₃NO₂
Poids moléculaire: 295,6853 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD21170395
Numéro CAS: 352277-93-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR