Imprimer

10-Methyl-10H-phenothiazine-3,7-dicarbaldehyde 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01162775-100 BD01162775-250
BLDPBD01162775-100EA 395 EUR
BLDPBD01162775-100 BLDPBD01162775-250
10-Methyl-10H-phenothiazine-3,7-dicarbaldehyde 98%
10-Methyl-10H-phenothiazine-3,7-dicarbaldehyde

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₅H₁₁NO₂S
Poids moléculaire: 269,3183 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro CAS: 31123-52-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR