Imprimer

Methyl rel-(3R,4S)-1-benzyl-4-(2-methoxyphenyl)pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01162947-5G BD01162947-1G BD01162947-250
BLDPBD01162947-5GEA 1112 EUR
BLDPBD01162947-5G BLDPBD01162947-1G BLDPBD01162947-250
Methyl rel-(3R,4S)-1-benzyl-4-(2-methoxyphenyl)pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride 95%
Methyl rel-(3R,4S)-1-benzyl-4-(2-methoxyphenyl)pyrrolidine-3-carboxylate hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₀H₂₄ClNO₃
Poids moléculaire: 361,8625 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD27977261
Numéro CAS: 2828431-93-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR