Imprimer

(R)-4-Phenyl-2-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole ≥97%, ee 99%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01170508-1G BD01170508-250 BD01170508-50M BD01170508-100
BLDPBD01170508-1GEA 341 EUR
BLDPBD01170508-1G BLDPBD01170508-250 BLDPBD01170508-50M BLDPBD01170508-100
(R)-4-Phenyl-2-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole ≥97%, ee 99%
(R)-4-Phenyl-2-(5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)-4,5-dihydrooxazole

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₅H₁₁F₃N₂O
Poids moléculaire: 292,2500 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro CAS: 1835671-08-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR