Imprimer

N,N'-(Propane-1,3-diyl)diacrylamide 97% stabilisé

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5


Stabilisation: Stabilised with 4-methoxyphenol (MEHQ)

BD01171492-100 BD01171492-250 BD01171492-5G BD01171492-1G
BLDPBD01171492-100EA 69 EUR
BLDPBD01171492-100 BLDPBD01171492-250 BLDPBD01171492-5G BLDPBD01171492-1G
N,N'-(Propane-1,3-diyl)diacrylamide 97% stabilisé
N,N'-(Propane-1,3-diyl)diacrylamide

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Poids moléculaire: 182,2197 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00081200
Numéro CAS: 4887-13-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR