Imprimer

(3R,4R)-tert-Butyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01171568-250 BD01171568-1G BD01171568-100
BLDPBD01171568-250EA 177 EUR
BLDPBD01171568-250 BLDPBD01171568-1G BLDPBD01171568-100
(3R,4R)-tert-Butyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate 97%
(3R,4R)-tert-Butyl 3-((tert-butoxycarbonyl)amino)-4-hydroxypyrrolidine-1-carboxylate

Storage condition: Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₄H₂₆N₂O₅
Poids moléculaire: 302,3666 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro CAS: 429673-85-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR