Imprimer

(9-Oxo-9H-fluoren-1-yl)boronic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01173839-250 BD01173839-1G BD01173839-100
BLDPBD01173839-250EA 56 EUR
BLDPBD01173839-250 BLDPBD01173839-1G BLDPBD01173839-100
(9-Oxo-9H-fluoren-1-yl)boronic acid 98%
(9-Oxo-9H-fluoren-1-yl)boronic acid

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₃H₉BO₃
Poids moléculaire: 224,0198 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD03452756
Numéro CAS: 194470-10-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR