Imprimer

Bis((S)-4-methyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)methane 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01174181-100
BLDPBD01174181-100EA 132 EUR
BLDPBD01174181-100
Bis((S)-4-methyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)methane 97%
Bis((S)-4-methyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)methane

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₉H₁₄N₂O₂
Poids moléculaire: 182,2197 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD34165663
Numéro CAS: 1666116-57-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR