Imprimer

N,N-Bis(2-hydroxyethyl)palmitamide 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01176811-250 BD01176811-100
BLDPBD01176811-250EA 549 EUR
BLDPBD01176811-250 BLDPBD01176811-100
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)palmitamide 95%
N,N-Bis(2-hydroxyethyl)palmitamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₂₀H₄₁NO₃
Poids moléculaire: 343,5445 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD28971954
Numéro CAS: 7545-24-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR