Imprimer

2,2,2-Trifluoro-1-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01178847-100EA 86 EUR
BLDPBD01178847-100 BLDPBD01178847-1G BLDPBD01178847-250
2,2,2-Trifluoro-1-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)ethan-1-one 95%
2,2,2-Trifluoro-1-(5-fluoro-1H-indol-3-yl)ethan-1-one

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₀H₅F₄NO
Poids moléculaire: 231,1464 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD15524799
Numéro CAS: 1260793-83-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR