Imprimer

5-Bromoindolizine-2-carboxylic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01179432-1G BD01179432-100 BD01179432-250
BLDPBD01179432-1GEA 450 EUR
BLDPBD01179432-1G BLDPBD01179432-100 BLDPBD01179432-250
5-Bromoindolizine-2-carboxylic acid 98%
5-Bromoindolizine-2-carboxylic acid

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₉H₆BrNO₂
Poids moléculaire: 240,0534 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD28098506
Numéro CAS: 1246552-85-1

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR