Imprimer

(R)-1-(2-Chloro-4-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01180522-100 BD01180522-1G BD01180522-250
BLDPBD01180522-100EA 275 EUR
BLDPBD01180522-100 BLDPBD01180522-1G BLDPBD01180522-250
(R)-1-(2-Chloro-4-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride 95%
(R)-1-(2-Chloro-4-methylphenyl)ethan-1-amine hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₉H₁₃Cl₂N
Poids moléculaire: 206,1122 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD32671389
Numéro CAS: 2565792-37-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR