Imprimer

7-Chloro-1-(4-(trifluoromethyl)benzyl)indoline-2,3-dione 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01180529-50M BD01180529-250 BD01180529-100
BLDPBD01180529-50MEA 130 EUR
BLDPBD01180529-50M BLDPBD01180529-250 BLDPBD01180529-100
7-Chloro-1-(4-(trifluoromethyl)benzyl)indoline-2,3-dione 98%
7-Chloro-1-(4-(trifluoromethyl)benzyl)indoline-2,3-dione

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₆H₉ClF₃NO₂
Poids moléculaire: 339,6964 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD18642601
Numéro CAS: 85511-68-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR