Imprimer

(4S,4'S,5R,5'R)-2,2'-(1,3-Diphenylpropane-2,2-diyl)bis(4,5-diphenyl-4,5-dihydrooxazole) ≥97%, ee 99%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01180624-1G BD01180624-100 BD01180624-250
BLDPBD01180624-1GEA 764 EUR
BLDPBD01180624-1G BLDPBD01180624-100 BLDPBD01180624-250
(4S,4'S,5R,5'R)-2,2'-(1,3-Diphenylpropane-2,2-diyl)bis(4,5-diphenyl-4,5-dihydrooxazole) ≥97%, ee 99%
(4S,4'S,5R,5'R)-2,2'-(1,3-Diphenylpropane-2,2-diyl)bis(4,5-diphenyl-4,5-dihydrooxazole)

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₄₅H₃₈N₂O₂
Poids moléculaire: 638,7954 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro CAS: 2361262-50-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR