Imprimer

(1R,2S)-1-tert-Butyl 2-ethyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01181395-1G BD01181395-250 BD01181395-100
BLDPBD01181395-1GEA 576 EUR
BLDPBD01181395-1G BLDPBD01181395-250 BLDPBD01181395-100
(1R,2S)-1-tert-Butyl 2-ethyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate 95%
(1R,2S)-1-tert-Butyl 2-ethyl cyclohexane-1,2-dicarboxylate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₄H₂₄O₄
Poids moléculaire: 256,3380 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD31620861
Numéro CAS: 2173637-09-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR