Imprimer

(R)-8-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid hydrochloride 95%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01183448-100EA 466 EUR
BLDPBD01183448-100 BLDPBD01183448-1G BLDPBD01183448-250
(R)-8-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid hydrochloride 95%
(R)-8-Amino-5,6,7,8-tetrahydronaphthalene-2-carboxylic acid hydrochloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₁H₁₄ClNO₂
Poids moléculaire: 227,6874 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26586052
Numéro CAS: 2565792-56-3

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR