Imprimer

6-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-((S)-1-(((S)-1-((4-(hydroxymethyl)phenyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)hexanamide 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01183632-100
BLDPBD01183632-100EA 187 EUR
BLDPBD01183632-100
6-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-((S)-1-(((S)-1-((4-(hydroxymethyl)phenyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)hexanamide 98%
6-(2,5-Dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)-N-((S)-1-(((S)-1-((4-(hydroxymethyl)phenyl)amino)-1-oxopropan-2-yl)amino)-3-methyl-1-oxobutan-2-yl)hexanamide

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₂₅H₃₄N₄O₆
Poids moléculaire: 486,5607 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD32063500
Numéro CAS: 1870916-87-2

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR