Imprimer

2-(Cyclobutanecarboxamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BLDPBD01185843-25MEA 416 EUR
BLDPBD01185843-25M BLDPBD01185843-50M BLDPBD01185843-100
2-(Cyclobutanecarboxamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide 98%
2-(Cyclobutanecarboxamido)-4,5,6,7-tetrahydrobenzo[b]thiophene-3-carboxamide

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₁₄H₁₈N₂O₂S
Poids moléculaire: 278,3699 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05269978
Numéro CAS: 612829-80-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR