Imprimer

(Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) dioctanoate 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01187646-1G BD01187646-100 BD01187646-250
BLDPBD01187646-1GEA 637 EUR
BLDPBD01187646-1G BLDPBD01187646-100 BLDPBD01187646-250
(Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) dioctanoate 97%
(Ethane-1,2-diylbis(oxy))bis(ethane-2,1-diyl) dioctanoate

Storage condition: Sealed in dry, Room Temperature

Formule: C₂₂H₄₂O₆
Poids moléculaire: 402,5653 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00048916
Numéro CAS: 106-10-5

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR