Imprimer

(R)-3-Amino-7-((tert-butoxycarbonyl)amino)heptanoic acid 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01188406-1G BD01188406-250 BD01188406-100
BLDPBD01188406-1GEA 581 EUR
BLDPBD01188406-1G BLDPBD01188406-250 BLDPBD01188406-100
(R)-3-Amino-7-((tert-butoxycarbonyl)amino)heptanoic acid 98%
(R)-3-Amino-7-((tert-butoxycarbonyl)amino)heptanoic acid

Storage condition: Keep in dark place, Sealed in dry, 2-8°C

Formule: C₁₂H₂₄N₂O₄
Poids moléculaire: 260,3300 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD23381245
Numéro CAS: 2165435-43-6

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR