Imprimer

(4S,4'S)-2,2'-(Cyclobutane-1,1-diyl)bis(4-isopropyl-4,5-dihydrooxazole) 97%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01189571-1G BD01189571-100
BLDPBD01189571-1GEA 698 EUR
BLDPBD01189571-1G BLDPBD01189571-100
(4S,4'S)-2,2'-(Cyclobutane-1,1-diyl)bis(4-isopropyl-4,5-dihydrooxazole) 97%
(4S,4'S)-2,2'-(Cyclobutane-1,1-diyl)bis(4-isopropyl-4,5-dihydrooxazole)

Storage condition: Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₁₆H₂₆N₂O₂
Poids moléculaire: 278,3800 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro CAS: 2328084-26-8

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR