Imprimer

Pyrimidine-2-thiol 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

Synonyme(s): 2-Pyrimidinthiol,Pyrimidine-2-thiol

BD01190955-500 BD01190955-100 BD01190955-5G BD01190955-25G
BLDPBD01190955-500EA 539 EUR
BLDPBD01190955-500 BLDPBD01190955-100 BLDPBD01190955-5G BLDPBD01190955-25G
Pyrimidine-2-thiol 98%
Pyrimidine-2-thiol

Storage condition: Keep in dark place, Inert atmosphere, 2-8°C

Formule: C₄H₄N₂S
Poids moléculaire: 112,16 g/mol
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00006073
Numéro CAS: 131242-36-9

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR