Imprimer

1-Methyl-3-(3-(triethoxysilyl)propyl)-1H-imidazol-3-ium chloride 98%

Ratings: Ecrire un avis

Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5

BD01192971-25G BD01192971-5G
BLDPBD01192971-25GEA 78 EUR
BLDPBD01192971-25G BLDPBD01192971-5G
1-Methyl-3-(3-(triethoxysilyl)propyl)-1H-imidazol-3-ium chloride 98%
1-Methyl-3-(3-(triethoxysilyl)propyl)-1H-imidazol-3-ium chloride

Storage condition: Inert atmosphere, Room Temperature

Formule: C₁₃H₂₇ClN₂O₃Si
Poids moléculaire: 322,9036 g/mol
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD13194142
Numéro CAS: 338741-79-0

Commander maintenant

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Plus About VWR